Learn More
Mono-metil ftalato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10025932
274.01 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4376-18-5
C9H8O4
180.16
MFCD00002466
FNJSWIPFHMKRAT-UHFFFAOYSA-N
2-methoxycarbonyl benzoic acid, methyl hydrogen phthalate, monomethyl phthalate, mono-methyl phthalate, phthalic acid monomethyl ester, o-methoxycarbonyl benzoic acid, monomethyl 1,2-benzenedicarboxylate, phthalic acid, monomethyl ester, monomethylphthalate, unii-2stt6d18jr
20392
ácido 2-metoxicarbonilbenzoico
COC(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4376-18-5
C9H8O4
180.16
MFCD00002466
FNJSWIPFHMKRAT-UHFFFAOYSA-N
2-methoxycarbonyl benzoic acid, methyl hydrogen phthalate, monomethyl phthalate, mono-methyl phthalate, phthalic acid monomethyl ester, o-methoxycarbonyl benzoic acid, monomethyl 1,2-benzenedicarboxylate, phthalic acid, monomethyl ester, monomethylphthalate, unii-2stt6d18jr
20392
ácido 2-metoxicarbonilbenzoico
COC(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material mono-Methyl phthalate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 81.0°C to 86.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (COOH)C6H4COOCH3
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino