Learn More
Mono-metil malonato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10443274
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
1071-46-1
C5H8O4
132.11
MFCD00020490
HGINADPHJQTSKN-UHFFFAOYSA-N
ethyl hydrogen malonate, monoethyl malonate, monoethyl malonic acid, mono-ethyl malonate, monoethyl hydrogen malonate, malonic acid monoethyl ester, ethoxycarbonyl acetic acid, 2-ethoxycarbonyl acetic acid, 3-ethoxy-3-oxo-propanoic acid, ethylhydrogenmalonate
70615
CHEBI:86907
ácido 3-etoxi-3-oxopropanoico
CCOC(=O)CC(=O)O
1071-46-1
C5H8O4
132.11
MFCD00020490
HGINADPHJQTSKN-UHFFFAOYSA-N
ethyl hydrogen malonate, monoethyl malonate, monoethyl malonic acid, mono-ethyl malonate, monoethyl hydrogen malonate, malonic acid monoethyl ester, ethoxycarbonyl acetic acid, 2-ethoxycarbonyl acetic acid, 3-ethoxy-3-oxo-propanoic acid, ethylhydrogenmalonate
70615
CHEBI:86907
ácido 3-etoxi-3-oxopropanoico
CCOC(=O)CC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Mono-Ethyl malonate
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.1190g/mL
Punto de ebullición 106.5°C (3.0 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5O2CCH2CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 02,IV,188
Gravedad específica 1.119
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in other solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.11
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • mono-Ethyl malonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.