Learn More
Alambre de molibdeno, 2 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-5545467
87.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 m
25 m
5 m
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7439-98-7
Mo
95.95
MFCD00003465
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
23932
CHEBI:28685
molibdeno
[Mo]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7439-98-7
Mo
95.95
MFCD00003465
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
23932
CHEBI:28685
molibdeno
[Mo]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Molybdenum
Aspecto Dark gray wire
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Cantidad 1 m
Olor Odorless
Formulario Alambre, ≈32,1g/m, templado: suave