Learn More
Óxido de molibdeno(VI), 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407653
46.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1313-27-5
MoO3
143.95
MFCD00003469
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
14802
CHEBI:30627
trioxomolibdeno
O=[Mo](=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1313-27-5
MoO3
143.95
MFCD00003469
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
14802
CHEBI:30627
trioxomolibdeno
O=[Mo](=O)=O
Molybdenum(VI) oxide is a very promising and stable molybdenum oxide for the electrochromic applications and used as a catalyst in oil industries. It is also used to make metal molybdenum. It has a wide band gap n-type semiconductor with distinctive electrochromic, thermochromic, and photochromic properties. It has been widely investigated as a smart material for catalysis sensors, lubricants, lithium battery, organic solar cells, and display materials. Molybdenum(VI) oxide (MoO3) is employed as an adhesive between enamels and metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1155°C (sublimation)
Nombre del producto químico o material Molybdenum(VI) oxide
Punto de fusión 795°C
Color Blanco
Forma física Polvo sublimado
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (metals basis)
Información de solubilidad Barely soluble in water; soluble in base.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.94
Olor Odorless
Aspecto White to gray powder
Densidad 4.692 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Molybdenum(VI) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.