Learn More
Molybdenum(VI) Oxide, ≥99.5%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Descripción
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Especificaciones
Punto de ebullición | 1155°C |
Nombre del producto químico o material | Molybdenum(Vi) Oxide |
Punto de fusión | 795°C |
Color | Gray |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | MoO3 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.94g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.5% |
Grado | ACS Reagent |