Learn More
Agencinox™ Vaso de precipitados de acero inoxidable de molibdeno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
5000 ml
Incluye:
Asa, boquilla
Boquilla
Borde de vertido
Descripción
- Construcción de molibdeno de acero inoxidable
- Alta resistencia a productos químicos
- Disponible en diversos tamaños
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 65 mm |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Material | Acero inoxidable (molibdeno) |
Altura (métrico) | 80 mm |
Incluye | Borde de vertido |
Tipo | Vaso de precipitados |
Certificaciones/conformidad | AISI 316 |