missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de molibdeno para ICP 1 g/l, matriz HNO3/HF, Fisher Chemical™

Catalog Number 12913454
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen bajo el Sistema de gestión de la calidad ISO 9001, también acreditado de acuerdo con la ISO/IEC 17025 y acreditado conforme con la Guía ISO 34.

Cantidad 500 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Single-element Standard Solution for ICP. Molybdenum (Mo) 1000mg/l in HNO3 1%,HF 1%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'