Learn More
Polvo de molibdeno, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15455915
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7439-98-7
Mo
95.95
MFCD00003465
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
23932
CHEBI:28685
molibdeno
[Mo]
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7439-98-7
Mo
95.95
MFCD00003465
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
23932
CHEBI:28685
molibdeno
[Mo]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Molybdenum
Color Gris
Aspecto gray powder
Densidad 10.22g/cm3 at 20°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Cantidad 250 g
Olor Odorless
Formulario Polvo