Learn More
Molybdenum powder, -100 mesh, 99.95% (metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 010031.A1
Detalles adicionales : CAS : 7439-98-7 Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 3089 Chem class : 4.1 Pack group : III
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11316727
  • 261.00€ / 1 Kg
En stock 5
Añadir a la cesta
Especificación
7439-98-7
95.95
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
23932
molybdenum
Mo
MFCD00003465
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CHEBI:28685
[Mo]
Especificación
Molybdenum
7439-98-7
99.95% (Metals basis)
MFCD00003465
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
molybdenum
95.95
CHEBI:28685
Powder
1kg
gray powder
Mo
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
[Mo]
Odorless
23932
95394