Learn More
Molybdenum powder, -325 mesh, Puratronic™, 99.999% (metals basis excluding W), W <100ppm, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 039686.22
Detalles adicionales : CAS : 7439-98-7 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3089 Chem class : 4.1 Pack group : III
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15494765
  • 268.00€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
7439-98-7
95.95
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
23932
molybdenum
Mo
MFCD00003465
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CHEBI:28685
[Mo]
Especificaciones
Molybdenum powder
7439-98-7
(metals basis excluding W), W <100ppm
MFCD00003465
−325 Mesh
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
molybdenum
95.95
CHEBI:28685
99.999%
Gray
100g
99.999% (metals basis excluding W)
Mo
UN3089
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
[Mo]
Odorless
23932
Powder
Puratronic™
Videos
SDS Documentos