Learn More
Polvo de molibdeno, malla -100, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3257051
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7439-98-7
Mo
95.95
MFCD00003465
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
23932
CHEBI:28685
molibdeno
[Mo]
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7439-98-7
Mo
95.95
MFCD00003465
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
23932
CHEBI:28685
molibdeno
[Mo]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Molybdenum
Densidad 10.22
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (metals basis)
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 95394
Tamaño de malla -100 Mesh
Formulario Polvo de malla -100
compliance-icons
Nombre del producto
  • Molybdenum powder
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.