Learn More
Molybdenum(IV) sulfide, 98%, Alfa Aesar™
Hydrogenation and Isomerization Catalyst, Dry Lubricant
Marca:  Alfa Aesar 012213.A1
Detalles adicionales : CAS : 1317-33-5 Peso : 1.00000kg
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11376618
  • 265.00€ / 1 Kg
Stock EU 6
Añadir a la cesta
Especificaciones
1317-33-5
160.07
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
14823
bis(sulfanylidene)molybdenum
MoS2
MFCD00003470
molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z
CHEBI:30704
S=[Mo]=S
Especificaciones
Molybdenum(IV) sulfide
98%
MFCD00003470
molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z
S=[Mo]=S
160.07
CHEBI:30704
Powder
Black
1317-33-5
MoS2
Black powder
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
bis(sulfanylidene)molybdenum
14823
160.08
Odorless
1kg
Videos
SDS Documentos