Learn More
Molybdenum(IV) selenide, 99.9% (metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 013112.14
Detalles adicionales : CAS : 12058-18-3 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11312208
  • 224.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
12058-18-3
253.892
MHWZQNGIEIYAQJ-UHFFFAOYSA-N
82894
[Se]=[Mo]=[Se]
MoSe2
MFCD00014216
molybdenum diselenide, molybdenum selenide, molybdenum iv selenide, diselanylidenemolybdenum, bis selanylidene molybdenum, molybdenum diselenide, crystal, molybdenum iv selenide trace metals basis 5g
bis(selanylidene)molybdenum
Especificación
Molybdenum(IV) selenide
99.9% (metals basis)
MFCD00014216
molybdenum diselenide, molybdenum selenide, molybdenum iv selenide, diselanylidenemolybdenum, bis selanylidene molybdenum, molybdenum diselenide, crystal, molybdenum iv selenide trace metals basis 5g
[Se]=[Mo]=[Se]
253.892
253.87
Odorless
25g
12058-18-3
MoSe2
Dark gray powder
MHWZQNGIEIYAQJ-UHFFFAOYSA-N
bis(selanylidene)molybdenum
82894
Powder
Gray