Learn More
Óxido de molibdeno (IV), 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11498630
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
18868-43-4
MoO2
127.948
MFCD00014223
QXYJCZRRLLQGCR-UHFFFAOYSA-N
molybdenum dioxide, molybdenum iv oxide, molybdenum oxide, molybdenum iv oxide trace metals basis 25g, mm4
29320
dioxomolibdeno
O=[Mo]=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
18868-43-4
MoO2
127.948
MFCD00014223
QXYJCZRRLLQGCR-UHFFFAOYSA-N
molybdenum dioxide, molybdenum iv oxide, molybdenum oxide, molybdenum iv oxide trace metals basis 25g, mm4
29320
dioxomolibdeno
O=[Mo]=O
Molybdenum(IV) oxide is used to catalyze the dehydrogenation of alcohols. It is also used as an intermediates and processing aids. It finds application in the manufacture of molybdenum nano-wires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Molybdenum(IV) oxide
Color Rojo a marrón
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (metals basis)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.94
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Densidad 6.47 g/cm3 at 20°C