Learn More
Hexicarbonilo de molibdeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Molybdenum hexacarbonyl |
Punto de fusión | 150.0°C |
Nombre de nota | 98% |
Color | Blanco a amarillo |
% mín. CAS | 97.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 10 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Fórmula lineal | Mo(CO)6 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Molybdenum hexacarbonyl
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.