Learn More
Alfa Aesar™ Molybdenum gauze, 40 mesh woven from 0.13mm (0.005 in.) dia. wire
Marca:  Alfa Aesar™ 046606.HB
Detalles adicionales : CAS : 7439-98-7 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 300 x 300mm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497265
  • 480.00€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
7439-98-7
95.95
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
23932
molybdenum
Mo
MFCD00003465
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CHEBI:28685
[Mo]
Especificaciones
300 x 300mm
40 mesh woven from 0.13mm (0.005 in.) dia. wire
Mo
40 Mesh
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
molybdenum
23932
Wire Cloth
Molybdenum gauze
7439-98-7
MFCD00003465
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
[Mo]
95.95
CHEBI:28685
Videos
SDS Documentos