Learn More
Gasa de molibdeno, malla 20 tejida a partir de alambre de 0,305 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051300
Click to view available options
Cantidad:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7439-98-7
Mo
95.95
MFCD00003465
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
23932
CHEBI:28685
molybdenum
[Mo]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7439-98-7
Mo
95.95
MFCD00003465
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
23932
CHEBI:28685
molybdenum
[Mo]
Filtración, electrodos
Filtration, electrodes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Molybdenum gauze
Nombre de nota Woven from 0.305mm (0.012 in.) dia. wire
Cantidad 75 x 75 mm
Tamaño de malla 20 Mesh
Formulario Tela de alambre