Learn More
Molibdeno, solución estándar de AAS, Specpure™, Mo 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338657
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. 11338657
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035764.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00003465
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum AAS standard solution
Nombre de nota Mo 1000μg/mL
Forma física Líquido
Concentración Mo in 5% HNO3/tr. HF
Número UN UN3264
Cantidad 100 mL
Grado Specpure™