Learn More
Tamices moleculares, a base de óxido de tantalio; mesoporoso, 22 angstroms, polvo, Thermo Scientific™
Catalysis, gas adsorption, optoelectronic materials
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 042612.MD
Detalles adicionales : Peso : 0.00025kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15436505
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Hygroscopic
Molecular sieves, tantalum oxide based
Mesoporous
MFCD00131613
250 mg
22Å
Polvo
Ta TMSI
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos