Learn More
Tamices moleculares, Grado 514 (Tipo 4A; malla 8-12), Fisher BioReagents
Marca: Fisher Bioreagents BP2631-500
Detalles adicionales : CAS : 1344-00-9 Peso : 0.55000kg
Descripción
Se utiliza para la deshidratación de líquidos.Especificaciones
8 to 12 Mesh | |
500 g | |
2.1g/cm³ | |
Molecular Sieves, Grade 514 | |
Sólido | |
AlNaO6Si2 | |
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N |
Beige | |
Pass Test | |
Frasco de vidrio | |
Type 4A; 8-12 Mesh | |
1318-02-1,14808-60-7 | |
Aluminum Sodium Silicate | |
202.14 |