Learn More
Molecular Sieves, 5 Å Pellets, 3.2mm, Solstice
Product Code. 15644110 Shop All Honeywell Fluka Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 kg
Unit Size:
1kg
Product Code. Quantity Unit Size
15644110 1 kg 1kg
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15644110 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 3410291KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Pellets, 3.2 mm
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Packaging Poly bottle
Quantity 1 kg
CAS 69912-79-4
Molecular Formula AlNaO6Si2
Linear Formula Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
MDL Number MFCD00147627
UN Number NONH for all modes of transport
InChI Key URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
IUPAC Name aluminum;sodium;dioxido(oxo)silane
Molecular Weight (g/mol) 202.14
PubChem CID 19758701
Chemical Name or Material Molecular sieves, 5Å
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.