Learn More
Tamices moleculares 4A, malla 10-18, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10013350
305.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
70955-01-0
C20H25FN2O8
440.42
MFCD00131613
FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
73906282
(2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamida-3-(3-fluorofenil)propanoil]amino]-5-metoxi-4-metoxicarbonil-3-metil-ácido 5-oxopentanoico
COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
70955-01-0
C20H25FN2O8
440.42
MFCD00131613
FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
73906282
(2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamida-3-(3-fluorofenil)propanoil]amino]-5-metoxi-4-metoxicarbonil-3-metil-ácido 5-oxopentanoico
COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Agente desecante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Molecular sieves 4A
Color Beige
Densidad bruta 680 to 760g/L
Envase Tambor de plástico
Agua residual < 1.5% (550°C, 2 hrs.)
Adsorción de agua > 20% (50% rH, 20°C, 24 h)
Cantidad 5 kg
Forma física Gránulos