Learn More
Tamices moleculares, 4 Å, malla de 4 a 8, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Molecular Sieves, 4 Å |
Tamaño de malla | 4 to 8mesh |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
Número UN | NONH for all modes of transport |