Learn More
Tamices moleculares, 4 Å, malla de 4 a 8, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15611850
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
70955-01-0
C20H25FN2O8
440.42
MFCD00131613
FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
73906282
(2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorofenil)propanoil]amino]-5-metoxi-4-metoxicarbonil-3-metil-5-ácido oxopentanoico
COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
70955-01-0
C20H25FN2O8
440.42
MFCD00131613
FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
73906282
(2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorofenil)propanoil]amino]-5-metoxi-4-metoxicarbonil-3-metil-5-ácido oxopentanoico
COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Gránulos, malla de 4 a 8
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Molecular Sieves, 4 Å
Tamaño de malla 4 to 8mesh
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Número UN NONH for all modes of transport