Learn More
Tamices moleculares 3A, sedimentos, diám.: 3,2 mm, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number 15613960
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tambor con revestimiento
308080-99-1
AlNaO6Si2
202.135
MFCD00131613
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
19758701
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
308080-99-1
AlNaO6Si2
202.135
MFCD00131613
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
19758701
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Sedimentos, 3,2 mm
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Molecular sieves, UOP Type 3Å
Color Beige o tostado
Densidad 2g/cm3
Envase Frasco de polietileno
Tamaño de partículas Dia.: 3.2mm
Cantidad 1 kg
Forma física Sedimentos
Punto de fusión >400°C
Fórmula lineal KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC aluminio; sodio; dioxido(oxo)silano