Learn More
Molecular sieves 3A, 4 to 8 mesh, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 197240050
Detalles adicionales : CAS : 308080-99-1 Peso : 5.05000kg
Cantidad. 5kg
Envase Plastic drum
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10792621
  • 450.10€ / 5 Kg
Stock EU 7
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Drying agent
Especificaciones
308080-99-1
202.135
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
aluminum;sodium;dioxido(oxo)silane
AlNaO6Si2
MFCD00131613
19758701
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Especificaciones
700 to 800g/L
Plastic drum
20% min. (50%rH, 20°C, 24h)
5kg
308080-99-1
MFCD00131613
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
aluminum;sodium;dioxido(oxo)silane
19758701
Molecular sieves 3A
1.5% max. (550°C, 2 hrs.)
Beige
4 to 8 mesh
AlNaO6Si2
Solubility in water: insoluble.
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
202.135
Granules
Videos
SDS Documentos