Learn More
Tamices moleculares, 13X, malla de 8 a 12, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7071862
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
63231-69-6
MFCD00131613
63231-69-6
MFCD00131613
Gránulos, malla de 8 a 12
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Molecular Sieves, 13X
Tamaño de malla 8 to 12mesh
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
Número UN NONH for all modes of transport