Learn More
Tamices moleculares, 13X, malla de 8 a 12, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Molecular Sieves, 13X |
Tamaño de malla | 8 to 12mesh |
Cantidad | 5 kg |
Fórmula lineal | Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O |
Número UN | NONH for all modes of transport |