Learn More
Tamices moleculares, 13X, pellets de 3-4 mm (0,12-0,16 pulg) de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050040
68.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
63231-69-6
MFCD00131613
Molecular sieves 13X
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
63231-69-6
MFCD00131613
Molecular sieves 13X
Some of the major applications include commercial gas drying, air plantfeed purification (simultaneous H2O and CO2 removal) and liquid hydrocarbon/natural gas sweetening (H2S and mercaptan removal).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Molecular sieves 13X
Nombre de nota 3 to 4mm (0.12 to 0.16 in.) dia. pellets
Tamaño de partículas 1/8 in.
Sensibilidad Hygroscopic
Cantidad 1 kg
Forma física Pellets de 1/8 pulg
Información de solubilidad It is insoluble in water.