Learn More
Tamices moleculares, 13X, pellets de 1-2 mm (0,04-0,08 pulg) de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080391
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
63231-69-6
MFCD00131613
Molecular sieves 13X
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
63231-69-6
MFCD00131613
Molecular sieves 13X
Molecular sieves is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It is preferred for static dehydration in closed liquid or gas systems, e.g., in packaging of drugs, electric components and perishable chemicals; water scavenging in printing and plastics systems and drying saturated hydrocarbon streams. Generally considered a universal drying agent in polar and nonpolar media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Molecular sieves, 13X
Nombre de nota 1 to 2mm (0.04 to 0.08 in.) dia. pellets
Tamaño de partículas 1/16 in.
Sensibilidad Hygroscopic
Cantidad 1 kg
Forma física Pellets de 1/16 pulg
Información de solubilidad Insoluble in water.