Learn More
Alfa Aesar™ Molecular sieves, 13X, 1-2mm (0.04-0.08 in.) dia.. pellets
Marca:  Alfa Aesar™ 087954.A1
Detalles adicionales : CAS : 63231-69-6 Peso : 1.00000kg
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309139
  • 92.20€ / 1 Kg
Stock EU 6
Añadir a la cesta
Especificaciones
63231-69-6
MFCD00131613
Especificaciones
Molecular sieves, 13X
Hygroscopic
1 to 2mm (0.04 to 0.08 in.) dia. pellets
MFCD00131613
1/16 in.
1kg
63231-69-6
Pellet