Learn More
Molecular Sieve, Activated, Type 3A, 8 to 12 Mesh, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T.Baker™
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Marca:  JT Baker 2710-05
Detalles adicionales : Peso : 4.60000kg
Cantidad. 2.5kg
Envase Wide Mouth PVC Coated Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15588884
  • 505.00€ / 2.50 Kg
Fecha estimada de envío
21-12-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
1344-01-0
182.13
44144394
[O-][Si]([O-])([O-])[O-].[Na+].[Al+3].[Ca+2]
AlCaNaO4Si+2
IDZYHGDLWGVHQM-UHFFFAOYSA-N
aluminum;calcium;sodium;silicate
Especificaciones
Molecular Sieve
Wide Mouth PVC Coated Glass Bottle
2.5kg
1344-01-0
IDZYHGDLWGVHQM-UHFFFAOYSA-N
aluminum;calcium;sodium;silicate
44144394
8 to 12 Mesh
1L = 2.10kg
Activated, Type 3A
AlCaNaO4Si+2
[O-][Si]([O-])([O-])[O-].[Na+].[Al+3].[Ca+2]
182.13
BAKER ANALYZED™ Reagent