Learn More
Tamiz molecular, activado, tipo 3A, malla de 8 a 12, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Catalog Number p-5391617
284.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio de boca ancha revestido de PVC
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
1344-01-0
AlCaNaO4Si+2
182.13
IDZYHGDLWGVHQM-UHFFFAOYSA-N
44144394
aluminio;calcio;sodio;silicato
[O-][Si]([O-])([O-])[O-].[Na+].[Al+3].[Ca+2]
1344-01-0
AlCaNaO4Si+2
182.13
IDZYHGDLWGVHQM-UHFFFAOYSA-N
44144394
aluminio;calcio;sodio;silicato
[O-][Si]([O-])([O-])[O-].[Na+].[Al+3].[Ca+2]
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Nombre del producto químico o material Molecular Sieve
Nombre de nota Activated, Type 3A
Tamaño de malla 8 to 12 Mesh
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 2.10kg
Cantidad 500 g
Grado Reactivo BAKER ANALYZED™