Learn More
Invitrogen™ Transferrin From Human Serum, Biotin-XX Conjugate
Complejos de LDL etiquetados útiles en el estudio de la entrega de hasta dos átomos de Fe3+ vía endocitosis mediada por receptores
Marca: Invitrogen™ T23363
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
La transferrina es una glicoproteína sérica monomérica (aproximadamente 80.000 daltons) que se une a un receptor específico en la superficie de las células vertebradas y administra hasta dos átomos Fe3+ a través de la endocitosis mediada por el receptor.
- Una vez que las proteínas de transferrina portadoras de hierro están dentro de los endosomas, el ambiente ácido favorece la disociación del hierro del complejo receptor de transferrina.
- Tras la liberación de hierro, la apotransferrina se recicla en la membrana plasmática, donde se libera de su receptor para eliminar más hierro
- Por lo tanto, los conjugados fluorescentes de transferrina pueden usarse con LDL fluorescente para distinguir las vías endosomales de reciclado y de dirección lisosómica
- Estos experimentos se realizan normalmente añadiendo transferrina marcada con fluorescencia a las células cultivadas y analizándolas mediante microscopía.
- Etiqueta (Ex/EM): Alexa Fluor 594 (590/617)
- Cantidad: 15 mg sólido (contiene 5 mg de conjugado de transferrina)
- Aplicaciones: Dinámica del receptor de transferrina de imagen usando FRET; Observar el tráfico de receptores en células vivas por microscopía de barrido láser confocal; investigar los eventos que ocurren durante la acidificación endosómica; medir la afinidad de unión de los receptores de transferrina en mamíferos y parásitos
Análisis Celular, viabilidad celular, proliferación y función, imágenes celulares, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, citometría de flujo, endocitosis y citometría de flujo, ensayos de exocitosis y fagocitosis, citometría de flujo de procesos celulares, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, homeostasis y señalización iónica, detección de pH
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en congelador (de – 5 a – 30 °C). | |
Transferrina | |
Sólido | |
Temperatura ambiente |
Fluorescencia | |
Colorantes Alexa Fluor | |
7,2 | |
Transferrina |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.