Learn More
Invitrogen™ Tali™ Viability Kit - Dead Cell Red
Validado para su uso con el citómetro basado en imágenes Tali
Marca: Invitrogen™ A10786
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Includes: Tali: reactivo Dead Cell Red
Descripción
El Kit TaliViability - Dead Cell Red es una solución lista para usar de yoduro de propidio (PI). PI es un tinta fijadora de ADN fluorogénico, impermeable para las células vivas, que se ha utilizado ampliamente para identificar las células necróticas. Después de teñir una población celular usando Dead Cell Red, las células muertas muestran fluorescencia roja al someterlas a excitación. El Kit TaliViability - Dead Cell Red puede usarse para identificar células muertas en una población de células no teñidas o en una población de células que expresan GFP. Compatible con células eucariotas.
- Impermeable para células vivas
- Entra fácilmente y se une a los ácidos nucleicos en las células necróticas
Análisis celular, recuento y viabilidad celular, recuento, viabilidad y criopreservación celular, cultivo celular, viabilidad y citotoxicidad celular, viabilidad, proliferación y función celular, adquisición de imágenes celulares, adquisición de imágenes de citometría
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Kit de viabilidad celular | |
Fluorescente | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Yoduro de propidio | |
Vial |
Célula eucariota | |
Citómetro basado en imágenes Tali™ | |
Células eucariotas | |
Temperatura ambiente | |
Tali™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.