Learn More
Invitrogen™ Medio de montaje antidecoloración ProLong™ Gold
El medio de montante líquido se aplica directamente a las muestras de células o tejidos etiquetadas con fluorescencia en portaobjetos de microscopio
Marca: Invitrogen™ P36930
283.21 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
Los componentes químicos especiales impiden que los colorantes fluorescentes se decoloren (fotodecoloración) durante los experimentos de microscopía de fluorescencia y lo consiguen sin mitigar la señal de fluorescencia inicial. El medio de montaje antidecoloración ProLong Gold es un medio de montaje de curado que forma una trayectoria óptica cuasi perfecta (RI de 1,47) y permite el almacenamiento durante más tiempo de la muestra. Listo para su uso (no requiere almacenamiento a temperatura ambiente ni mezclas); solo tiene que aplicar una gota a la muestra, añadir un cubreobjetos, curar y adquirir la imagen. El medio de montaje ProLong Gold está disponible con o sin tinción nuclear DAPI. El medio de montaje antidecoloración ProLong Gold no se recomienda para el montaje de muestras que contienen proteínas fluorescentes, como GFP. Para una mejor protección contra la decoloración de proteínas y colorantes fluorescentes, se recomienda emplear el medio de montaje antidecoloración ProLong Diamond.
- Protege los colorantes de la decoloración durante la adquisición de imágenes
- Líquido de curado listo para su uso para almacenamiento durante más tiempo
- Las muestras montadas son estables durante meses
- Mantiene la señal de fluorescencia (apenas se produce supresión)
- Ideal para colorantes Alexa Fluor™
- Protección contra la fotodecoloración sin supresión
- Señales estables durante la obtención de imágenes y para el almacenamiento a largo plazo
- Equivalencia del índice de refracción sin resinas acrílicas
No se recomienda para el montaje de muestras que contienen proteínas fluorescentes, como GFP.
Análisis celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), tinción de contraste de inmunofluorescencia, montaje y prevención de decoloración
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
10 mL | |
Se recomienda el almacenamiento a temperatura ambiente, pero también se puede almacenar congelado (entre -5 y -30 °C). Proteja el producto de la luz. | |
Embalaje sostenible menos peligroso | |
Solución antidecoloración | |
ProLong™ Gold Antifade Mountant, 1 x 10 mL |
Montaje antidecoloración | |
Temperatura ambiente | |
PROLONG™ | |
10 mL |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.