Learn More
Invitrogen™ Aislador de silicio Molecular Probes™ Press-to-Seal™
Para mayor versatilidad y flexibilidad, los aisladores se pueden recortar fácilmente para adaptarse a carcasas personalizadas.
Marca:  Invitrogen™ P18175
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Código de producto. 10432142
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Disponible también precortado a dimensiones interiores específicas.
  • Los aisladores son esterilizables en autoclave y no citotóxicos.
  • Se puede utilizar para aislar células en placas de cultivo o. para separar las muestras en portaobjetos de microscopio.
Análisis celular, obtención de imágenes celulares, preparación de muestras de IHC, tinción y detección de IHC, inmunocitoquímica (ICC), inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia, inmunohistoquímica (IHC)
Especificaciones
Especificaciones
Lámina de silicio Press-to-Seal™
1
1 well, 20mm dia., 1.0mm deep
20 mm