Learn More
Invitrogen™ FocalCheck™ Microspheres, 15 μm, fluorescent green ring stain/dark red throughout
Tinciones de anillo de color verde/naranja/rojo oscuro fluorescente
Marca: Invitrogen™ F7238
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
Las nítidas tinciones de anillo mostradas por las microesferas teñidas con anillos de color verde/naranja/rojo oscuro fluorescente FocalCheck de 15 μm producen una sorprendente representación visual de la desalineación de los instrumentos u otras aberraciones, lo que las hace ideales como estándares de referencia para microscopia de escaneo láser confocal. El registro correcto de la imagen se indica cuando las diversas imágenes de anillo coinciden perfectamente en todas las dimensiones.
Análisis celular, ciclo celular, viabilidad, proliferación y función celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF)
Especificaciones
Microesfera | |
Calibración de microscopio confocal | |
Gránulos de suspensión | |
Almacenar en el refrigerador (de 2 °C a 8 °C) y proteger de la luz. | |
Temperatura ambiente |
FocalCheck™ | |
Rojo oscuro, verde | |
15 μm | |
0,5 mL |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.