Learn More
Invitrogen™ Molecular Probes™ FocalCheck™ Microspheres, 15μm
Fluorescent green/orange/dark-red ring stains
Marca:  Invitrogen™ F7237
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10397862
  • 520.20€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Green
Suspension Beads
Store in refrigerator (2° to 8°C) and protect from light.
15μm
0.5mL
Videos
Documentos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.