Learn More
Invitrogen™ FocalCheck™ Fluorescent Microspheres Kit, 6 μm, mounted on slides
Descripción
Nuestras microesferas FocalCheck han estado disponibles en suspensión durante varios años. Ahora, en respuesta a las solicitudes de nuestros clientes, ofrecemos gránulos FocalCheck premontados en portaobjetos de microscopio. El kit de microesferas fluorescentes FocalCheck de 6 µm incluye muestras montadas de nuestras tres configuraciones de color más vendidas: tinciones de anillo de color verde/naranja/rojo oscuro fluorescente, tinción de anillo de color verde fluorescente y de color azul en toda su extensión, y tinción de anillo de color rojo oscuro fluorescente y de color verde en toda su extensión.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de calibración | Calibración de microscopio confocal |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Color | Naranja, rojo oscuro, azul, verde, Dark Red, Blue, Green |
| Tipo de producto | Kit de microesferas fluorescentes |
| Formato | Montado en portaobjetos |
| Línea de productos | FocalCheck™ |
| Cantidad | 1 Kit |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Diámetro (métrico) | 6 μm |