Learn More
Invitrogen™ Dextran, Biotin, 70,000 MW, Lysine Fixable (BDA-70,000)
Métodos rigurosos para eliminar todo el colorante no conjugado posible y, a continuación, analizar los conjugados de dextranos mediante la cromatografía en capa fina como apoyo a fin de garantizar la ausencia de contaminantes de bajo peso molecular
Marca: Invitrogen™ D1957
380.80 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24074" para aplicar la oferta.
Descripción
Los dextranos marcados son polisacáridos hidrófilos que se usan más comúnmente en estudios de microscopía para supervisar la división de células, registrar el movimiento de las células vivas e informar de las propiedades hidrodinámicas de la matriz citoplásmica. El dextrano marcado se suele introducir en las células mediante microinyección. Los dextranos son polisacáridos hidrofílicos que se caracterizan por su peso molecular de alto a moderado, su buena solubilidad en agua y su baja toxicidad. También suelen tener baja inmunogenicidad. Los dextranos son biológicamente inertes debido a sus vínculos poli-(α-D-1,6-glucosa) poco comunes, que los hacen resistentes a la incisión por la mayoría de las glucosidasas celulares endógenas.
- Acoplamiento del succinimidilo de nuestros colorantes a la molécula de dextrano que, en la mayoría de los casos, da lugar a un dextrano neutro o aniónicos
- Adecuado para el rastreo neuronal (anterógrada y retrógrada) en células vivas
- Rastreo de linaje celular en células vivas
- Examina las comunicaciones intercelulares (p. ej., en uniones de comunicación, durante la cicatrización de heridas y durante el desarrollo embrionario)
- Investiga la permeabilidad vascular y la integridad de la barrera hematoencefálica
- Supervisa la acidificación (algunos conjugados dextrano-colorante son sensibles al pH)
- Estudia las propiedades hidrodinámicas de la matriz citoplasmática
- Algunas aplicaciones requieren que el trazador de dextrano se trate con formaldehído o glutaraldehído para su posterior análisis Para estas aplicaciones, se usan conjugados de dextrano fijables con lisina de fluoróforos o biotina
- Estos dextranos se han unido covalentemente residuos de lisina que permiten a conjugar los trazadores de dextranos con las biomoléculas circundantes mediante la fijación con aldehído para la detección posterior mediante técnicas imunohistoquímias y ultraestructurales.
Análisis celular, rastreo y seguimiento celular, adquisición de imágenes celulares, rastreo celular general, adquisición de imágenes in vivo, rastreo neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Dextrano | |
Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). | |
Temperatura ambiente |
25 mg | |
Biotina y otros haptenos | |
Invitrogen™ |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3096421 | Certificado de análisis | 22/12/2024 | D1957 |
2795275 | Certificado de análisis | 08/02/2024 | D1957 |
2552716 | Certificado de análisis | 12/08/2023 | D1957 |
2489018 | Certificado de análisis | 20/12/2022 | D1957 |
2397732 | Certificado de análisis | 03/11/2021 | D1957 |