Learn More
Invitrogen™ CoverWell™ Perfusion Chamber Gasket, 8 chambers, 9 mm diameter, 0.5 mm deep
Designed to facilitate live-cell imaging and manipulation
Marca:  Invitrogen™ C18121
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10003442
  • 304.00€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-05-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Perfusion Chamber Gasket (1 chamber)
Facilitate live-cell imaging and manipulation
33 x 19mm
1.0mm
Videos
Documentos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.