Learn More
Invitrogen™ CoverWell™ Imaging Chamber Gasket
Incorporan una cubierta de plástico fina y transparente para UV, lo que las hace ideales para la microscopía de fluorescencia y el análisis de imágenes
Marca: Invitrogen™ C18160
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
Las cámaras herméticas se forman debajo del soporte de las cubiertas y estabilizan muestras gruesas y flotantes, lo que permite observar las estructuras internas finas con resolución sin los elementos de compresión o movimiento que normalmente se ven con cubreobjetos normales.
Análisis celular, obtención de imágenes celulares, preparación de muestras de IHQ, tinción y detección de IHQ, inmunocitoquímica (ICQ), inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia, tinción y detección de inmunofluorescencia, inmunohistoquímica (IHQ)
Especificaciones
Junta de cámara de adquisición de imágenes | |
Plástico | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
20 mm | |
CoverWell™ |
Transparente (tapa) | |
0,5 mm | |
0,5 mm | |
Temperatura ambiente | |
Transparente |