Learn More
Invitrogen™ BCECF Acid (2',7'-Bis-(2-Carboxyethyl)-5-(and-6)-Carboxyfluorescein), mixed isomers
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Descripción
- Para medir cambios ± 1 unidad de pH alrededor de pH 7
- pKa de aproximadamente 6,98
- Las mediciones de pH con BCECF se realizan determinando la relación pH-dependiente de intensidad de emisión (detectada a 535 nm) cuando el colorante se excita a aproximadamente 490 nm frente a la intensidad de emisión cuando se excita en su punto isobéstico de aproximadamente 440 nm
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización, detección de pH
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas |
| Tipo de producto | Indicador de pH ácido BCEF |
| Tipo de colorante | Indicador de pH |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |