Learn More
Invitrogen™ Molecular Probes™ Amplex™ Red Reagent
A highly sensitive and stable probe for H2O2
Marca:  Invitrogen™ A12222
214.88 EUR hasta el 2019-02-28
Use el código promocional "13474" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00454kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11519056
  • 246.00€ / 5 miligramos
En stock 21
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
5mg
Store in freezer (-5° to -30°C).
Fluorescent Detection
HRP (Horseradish Peroxidase) Substrate
Videos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.