Learn More
Invitrogen™ Microplate Lysis Reagent
Una solución detergente no iónica tamponada para la lisis de células cultivadas adherentes o no adherentes en condiciones no desnaturalizantes.
Marca:  Invitrogen™ M10510
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Código de producto. 15408743
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Includes: Un frasco de 50 ml
Descripción
Descripción
Simplemente retire el medio de cultivo celular, añada el reactivo de lisis de la microplaca e incube. Los lisados celulares resultantes son adecuados para muchos tipos de ensayos, incluidos los ensayos de microplacas Amplex y EnzChek.
  • Listo para usar: después de la eliminación de los medios, las células se lisan directamente en la microplaca.
  • Validado para su uso con los ensayos de microplacas basadas en células Amplex y EnzChek.
  • Suaves condiciones de lisis no desnaturalizada
El reactivo de lisis de microplacas es una solución detergente no iónica tamponada lista para usar que se aplica simplemente a las células adherentes o no adherentes. Tras una incubación de cinco minutos (puede ser necesario optimizar este tiempo), se obtiene un lisado celular que puede utilizarse directamente en ensayos posteriores basados en microplacas. El reactivo de lisis de microplaca es una opción excelente para los ensayos de micropate Amplex y EnzChek. Debido a las condiciones suaves y no desnaturalizantes, el reactivo de lisis de microplacas puede adaptarse a muchos tipos de células diferentes y a aplicaciones/ensayos posteriores.
Lisis celular, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, análisis y aislamiento
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar a <25 °C.
Amplex™, EnzChek™
Ensayos de microplacas
50 mL
Medium
Reactivo de lisis de microplaca
Tampón de lisis celular