Learn More
OHAUS™ Bloque
Material: Aluminio anodizado; para usar con: Termobloque seco
Marca: OHAUS™ 30400185
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Alertas:
Para evitar posibles riesgos eléctricos, NO llene el pocillo ni bloquee con agua u otros líquidos. Las unidades están diseñadas como un baño seco/incubadora.
Descripción
Los bloques modulares se venden por separado de los calentadores.
- El contacto estrecho de los tubos con las paredes de bloques permite una retención máxima del calor
- Cada bloque tiene un termómetro para medir la temperatura del bloque
Especificaciones
Bloque de módulos para viales 19 mm | |
Aluminio anodizado | |
Accesorio, bloque | |
1 bloque | |
9,5 cm | |
5,1 cm | |
4,5 cm | |
1,97 cm |
Termobloque seco | |
12 | |
Viales de 19 mm | |
3,75 in | |
2 pulg | |
1,77 in | |
0,77 in |