Learn More
Corning™ Conjunto de propulsor modificado
Stainless steel impeller shaft with modified impeller blade for use with probes to create a small bioreactor.
Marca: Corning™ 402648
Detalles adicionales : Peso : 0.18144kg
Descripción
Eje impulsor de acero inoxidable con hoja de impulsor modificada para usar con sondas para crear un biorreactor pequeño.
Especificaciones
Eje impulsor con doble cojinete | |
Acero inoxidable | |
Matraz giratorio Proculture de 3 L accionado magnéticamente | |
No estéril |