missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MOBP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 12472-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16820204

  • 319.00€ / 150 microlitros

Envío estimado: 02-11-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

MOBP may play a role in compacting or stabilizing the myelin sheath, possibly by binding the negatively charged acidic phospholipids of the cytoplasmic membrane.
Especificaciones

Especificaciones

MOBP
0.15 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q13875, Q63327, Q9D2P8
MOBP
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
17433, 25037, 4336
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
MOBP
Liquid
Mobp
MOBP Fusion Protein Ag3156
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse, Rat
Videos
SDS
Documentos
Certificados