Learn More
Metro™ Mesas de trabajo Mobile Space Saver con bastidor de 3 lados
Maximice cada espacio con las mesas de trabajo Metro™ Mobile Space Saver con bastidor en 3 lados. Fabricadas con componentes de acero inoxidable duraderos para soportar las aplicaciones y entornos más exigentes. Se monta fácilmente en cuestión de minutos sin utilizar herramientas especiales.
Marca: Metro™ MWTS2460US
Detalles adicionales : Peso : 23.95200kg
Descripción
- Las unidades pueden montarse en cuestión de minutos sin utilizar herramientas especiales
- El estante inferior se puede ajustar en incrementos de 2,54 cm (1 in)
- La construcción resistente proporciona una capacidad de carga robusta de 272,15 kg (600 lb)
- Los componentes de acero inoxidable de tipo 304 son compatibles con las aplicaciones y los entornos más exigentes
- Los postes de diámetro interior de 2,54 cm (1 pulg.) y la construcción patentada del estante Super Erecta aseguran una mesa rígida y sin oscilaciones
- El acero inoxidable de alta resistencia de calibre 14 elimina prácticamente cualquier “ruido”
- Utiliza ruedas de polímero resistentes a la corrosión de 12,7 cm (5 in).
Servicio Técnico
El producto estará exento de defectos de material y mano de obra con un uso, un servicio y un mantenimiento normales durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de envío del producto por parte del Vendedor, a menos que este especifique lo contrario por escrito.
Especificaciones
60 in | |
Mesa móvil | |
99 lb | |
34 in | |
Plata |
24 x 60 x 34 pulg | |
24 in | |
272 kg | |
600 lb | |
Acero inoxidable (304) |